Läs mer
Notrax ESD hälslipare
Produktkod. 17761918
Change view
Produkttyp:
Heel Grounder
Produktkod. Produkttyp
17761918 Heel Grounder
1 options
Produktkod. 17761918 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 055SHG0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.90 SEK
    161.17 SEK / Paket med 1
    Save 25.73 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-10-2026
Notrax ESD Heel Grounder är en anordning för att koppla en gående eller stående person till jord genom att använda en ledande gummitråd för att ge den nödvändiga elektriska kontakten mellan personen och golvmattan.
  • En anordning för att ansluta en gående eller stående person till jord genom att använda en ledande gummitråd för att ge den nödvändiga elektriska kontakten mellan personen och golvmattan
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiska känsliga komponenter
Specifikationer
Produkttyp Heel Grounder
Material Tråd
För användning med (applikation) Ansluta en person med ESD-egenskaper