Läs mer
Notrax ESD Non-Abrasive Matt Cleaner
Produktkod. 17752488
Change view
Produkttyp:
Mattrengöringsmedel
Produktkod. Produkttyp
17752488 Mattrengöringsmedel
1 options
Produktkod. 17752488 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 057SMC0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.35 SEK
    278.96 SEK / Paket med 1
    Save 43.39 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-10-2026
Mattrengöring rekommenderas för statiska säkra bords- och golvmattor. Dess icke-slipande formel lämnar ingen film och är designad för att förbättra de statiska avledningsegenskaperna hos ESD-säkra ytor.
  • Mattrengöring rekommenderas för statiska säkra bords- och golvmattor
  • Dess icke-slipande formel lämnar ingen film och är utformad för att förbättra de statiska avledningsegenskaperna hos
  • ESD-säkra ytor
  • Tar effektivt bort flussrester, olja, fingermärken och smuts
  • Bekväm 1000 ml flasktriggerspray
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiskt känsliga komponenter
Specifikationer
Produkttyp Mattrengöringsmedel
Material Tråd
För användning med (applikation) Ta bort flussrester, olja, fingermärken och smuts