Läs mer
Cole-Parmer™ ESD säker plastpincett med platta anknäpsspetsar
Produktkod. 15657418 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
11,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15657418 11,5 cm Varje
1 options
Produktkod. 15657418 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0738717
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ESD-säker pincett, förstärkt med kolfiber, erbjuder utmärkt slitstyrka och nötningsbeständighet. Dessa pincett är idealiska för hantering av känsliga material som elektroniska komponenter, mikromekaniska delar, glas och keramiska underlag.
  • ESD-säker
  • Förstärkt med 30% kolfiber
  • Slit- och nötningsbeständig
  • Styv, hög draghållfasthet och böjhållfasthet
  • Platta, anknäbbspetsar
  • Hantera känsliga elektroniska komponenter på ett säkert sätt
Specifikationer
Längd (metrisk) 11,5 cm
Material ESD-säker plast och kolfiber
Beskrivning ESD-säkra plastpincetter
För användning med (applikation) Känsliga material såsom elektroniska komponenter, mikromekaniska delar, glas och keramiska substrat
Sterilitet Icke-steril
Tipsstil Platta, Duckbill Tips