Läs mer
Texwipe™ ESD-Safe Stick
Produktkod. 15702436 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (metrisk):
66,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
15702436 66,1 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 15702436 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX769E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ESD-Safe Stick med Micro-Tips är ett dubbelsidigt rengörings- och förberedelseverktyg designat för användning på ESD-säkra arbetsstationer
  • Denna unika sticka kontrollerar ESD utan användning av kol och utan joniska antistater
  • Handtagstjocklek: 2,4 mm
  • Huvudets tjocklek: 1 mm
Specifikationer
Kvantitet 500 pinnar/påse (5 innerpåsar med 100 pinnar)
Längd (metrisk) 66,1 mm
Längd (metriskt) handtag 56.5 mm
Längd (metrisk) huvud 5 mm
Bredd (metriskt) huvud 1 mm