Läs mer
Notrax ESD-armband
Produktkod. 17771918
Change view
Produkttyp:
Armband
Produktkod. Produkttyp
17771918 Armband
1 options
Produktkod. 17771918 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 056SWB0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.40 SEK
    80.38 SEK / Paket med 1
    Save 12.02 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Armband förbinder en arbetares hud med jord och är därför det primära sättet att kontrollera statisk laddning på personal. När den bärs på rätt sätt och är ansluten till jord, avleds statisk laddning på ett säkert sätt från personen.
  • Armband förbinder en arbetares ’hud med jord och är därför det primära sättet att kontrollera statisk laddning på personal
  • När den bärs på rätt sätt och är ansluten till jord, avleds statisk laddning på ett säkert sätt från personen
  • Uppfyller kraven för EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 och EIA 625
  • Specialiserade sortiment av ESD-tillbehör för att säkerställa en statisk fri arbetsplats och skydda anställda och känslig elektrisk utrustning
  • Använd dessa tillbehör för att ansluta bordsarbetsytan, anställda och ledande material till en gemensam jordpunkt
  • Detta skapar en balans mellan alla föremål och personal för att säkerställa att statisk elektricitet kommer att flöda till marken på ett kontrollerat sätt
  • För användning i ESD-arbetszoner för att skydda elektrostatiska känsliga komponenter
Specifikationer
Produkttyp Armband
Material Tråd
För användning med (applikation) Anslut en arbetars hud till marken