Läs mer
Eserethol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eserethol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O/c1-5-18-11-6-7-13-12(10-11)15(2)8-9-16(3)14(15)17(13)4/h6-7,10,14H,5,8-9H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1 |
| Formel vikt | 246.1732 |