Läs mer
Eseridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eseridine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O3/c1-15-7-8-17(3)21-13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 291.1583 |