Läs mer
Eserine Salicylate, MP Biomedicals
Produktkod. 11443135 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443135 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11443135 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521376701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Viktigt meddelande: Denna produkt tillhör MP Biomedicals Sällsynt kemiskt bibliotek
  • De flesta sällsynta kemiska produkterna är tillgängliga för omedelbar leverans och säljs i befintligt skick
  • MP Biomedicals samlar inte in analytisk data för dessa produkter
  • Analytiska tester kan dock utföras på anpassad begäran för bulkorder
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ESERINE SALICYLATE
CAS 57-64-7
Smältpunkt 181°C to 183°C (literature)
Molekylformel C22H27N3O5
Linjär formel C15H21N3O2 . C7H6O3
MDL-nummer MFCD00135659
Kvantitet 1 g
Synonym physostigmine salicylate, unii-2046zro9vu, antilirium tn, 3ar,8bs-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b indol-7-yl n-methylcarbamate;2-hydroxybenzoic acid, physostigmine salicylate usp:jan, spectrum_000223, opera_id_194, physostigmine salicylate salt, physostigmine; salicyclic acid, spectrum1500486
InChI-nyckel HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
LEDER CC12CCN(C1N(C3=C2C=C(C=C3)OC(=O)NC)C)C.C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)O
IUPAC-namn [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamate;2-hydroxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 413.474
PubChem CID 657348
ChEBI CHEBI:48883
Formel vikt 413.45