Läs mer
Eserine, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12939344 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12939344 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12939344 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Eserine57-47-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eserine
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 57-47-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C15H21N3O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel PIJVFDBKTWXHHD-HIFRSBDPSA-N
LEDER CC12CCN(C1N(C3=C2C=C(C=C3)OC(=O)NC)C)C
IUPAC-namn [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 275.352
PubChem CID 5983
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27953
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only