missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Esfenvalerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Esfenvalerate |
| CAS | 66230-04-4 |
| Molekylformel | C25 H22 Cl N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (S)-Fenvalerate, S-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (S)-2-(4-chlorophenyl)isovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3/t23-,24+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](C(=O)O[C@H](C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | [(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (2S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.9 |
| Formel vikt | 419.1288 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?