Läs mer
Heathrow Scientific eShield™ Stay-Clean-skydd, surfplatta
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
eShield™ Stay-Clean Covers ger en pålitlig bakteriebarriär för tabletter i icke-sterila miljöer, vilket minskar risken för korskontaminering samtidigt som enhetens fulla funktionalitet bibehålls.
- För användning med surfplattor
- Tårbeständigt barriärskydd
- Minskar korskontaminering
- Rent, genomskinligt, FDA-godkänt material
- Engångsbruk, engångsbruk
- Beröringskänslig, även med dubbla handskar
- Enkel, säker självhäftande stängning
- Justerbar för tajt passform och bättre prestanda på pekskärmen
Varning:
- Icke-steril. Inte för användning i ett sterilt fält.
- För användning på sjukhus, tandvård, akutsjukvård, OSHA, medicin, veterinär, restaurang, bygg, industri eller andra oordningade eller kontaminerade miljöer.
- Icke-nedsänkbar. Återanvänd inte.
Varning:
- Locket begränsar luftflödet till enheten.
- Vissa enheter kräver betydande luftflöde för kylning. Kontrollera att enheten inte överhettas medan den är i Stay-Clean-locket innan längre användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Produkttyp | Specialomslag |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Visa mer |