Beskrivning
- Skyddar steril miljö från föroreningar på enheter
- Ultraklar polyetenfilm för klara foton
- Pekskärmskompatibel, även med dubbla handskar
- Möjliggör användning av data och app i en steril miljö utan att behöva byta om handskar
- Fall 25
- Steril utgångstid: 5 år
Rekommenderad förvaring
General Warehouse Storage - Keep out of direct sunlight
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Smart Phone |
| Material | Polyetenfilm |
| Sterilitet | Sterila |
| Mått (L x B) | 22,9 x 35,6 cm (9 x 14 tum) |