Läs mer
Heathrow Scientific™ eShield™ Sterila skydd
Produktkod. 30804791 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Smartphone
Tablet
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
30804791 Tablet Paket med 25
30804783 Smartphone Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30804791 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer EC2300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.00 SEK
    3094.50 SEK / Paket med 25
    Save 265.50 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Spara tid och pengar genom att få tillgång till viktiga program och data i realtid, säkert inom ett sterilt fält
  • Sterilt lock för smartphones
  • Tillverkad av ultraklar polyeten för klara foton och är kompatibel med handskar med pekskärm
  • Skyddar den sterila miljön från föroreningar på handhållna enheter
  • Lämpar sig lätt för aseptisk teknik
Rekommenderad förvaring
General Warehouse Storage - Keep out of direct sunlight
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad FDA Approved 510 (K) K141438; ASTM F1671
Förslutningstyp Self-adhesive
Färg Clear
Disponibel Single-use
För användning med (utrustning) Tablet
Material Polyetenfilm
Sterilitet Sterila
Mått (L x B) 22,9 x 35,6 cm (9 x 14 tum)
Längd (engelska) 9 in.
Bredd (engelska) 14 in.
Produkttyp Cleanroom Bags
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (metrisk) 35.56 cm