Läs mer
Tocris Bioscience™ ESI 05
Beskrivning
ESI 05 is an EPAC2 inhibitor. Inhibits cAMP binding to EPAC2 and cAMP mediated EPAC2 guanine nucleotide exchange factor (GEF) activity (IC50 = 0.4 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trimethyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]benzene |
| CAS | 5184-64-5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C16H18O2S |
| Renhet | 98% |