Läs mer
ESI 09, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-[(3-Chlorophenyl)hydrazono]-5-(1,1-dimethylethyl)-beta-oxo-3-Isoxazolepropanenitrile |
| CAS | 263707-16-0 |
| Molekylformel | C16 H15 Cl N4 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | α-[(3-Chlorophenyl)hydrazono]-5-(1,1-dimethylethyl)-β-oxo-3-Isoxazolepropanenitrile, ESI 09 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+ |
| LEDER | CC(C)(C)c1onc(c1)C(=O)\C(=N\Nc2cccc(Cl)c2)\C#N |
| IUPAC-namn | (1E)-2-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-(3-chloroanilino)-2-oxoethanimidoyl cyanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.769 |
| Formel vikt | 330.088 |