Läs mer
Eslicarbazepine acetate, MedChemExpress
Produktkod. 16482196
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16482196 500 mg -
16454457 50 mg -
16428426 100 mg -
16418588 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16482196 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0703
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eslicarbazepine acetate
Fysisk form Solid
CAS 236395-14-5
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16N2O3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym BIA 2-093
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.47 mM)
LEDER O=C(N1C2=CC=CC=C2C[C@H](OC(C)=O)C3=CC=CC=C31)N
Molekylvikt (g/mol) 296.32
Formel vikt 296.32
Procent renhet 99.72%