Läs mer
Eslicarbazepinacetat, TRC
Produktkod. 30378001
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30378001 100 mg
1 options
Produktkod. 30378001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE659000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eslicarbazepine Acetate
CAS 236395-14-5
Molekylformel C17 H16 N2 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym (10S)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, BIA 2-093, Eslicarbazepine acetate, Exelief, Sep 0002093
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
IUPAC-namn [(5S)-11-karbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 296.32
Formel vikt 296.1161