Läs mer
Eslicarbazepinacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eslicarbazepine Acetate |
| CAS | 236395-14-5 |
| Molekylformel | C17 H16 N2 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (10S)-10-(Acetyloxy)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, BIA 2-093, Eslicarbazepine acetate, Exelief, Sep 0002093 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | [(5S)-11-karbamoyl-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-yl] acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.32 |
| Formel vikt | 296.1161 |