Läs mer
Eslicarbazepine, MedChemExpress
Produktkod. p-200096704
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Código de producto. 16463256
Marca: Medchem Express HY114703
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Eslicarbazepine
Fysisk form Solid
CAS 104746-04-5
Färg Off-White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym BIA 2-194
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (983.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)N1C2=CC=CC=C2C[C@@H](C3=CC=CC=C31)O
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Formel vikt 254.28
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado