Läs mer
Esmolol Acid, TRC
Produktkod. 17964025
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964025 250 mg
17943685 10 mg
17932345 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17964025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE668010250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81148-15-4
Molekylformel C15 H23 N O4
Molekylvikt (g/mol) 281.35
IUPAC-namn 3-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]propanoic acid
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCC(=O)O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esmolol Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23NO4/c1-11(2)16-9-13(17)10-20-14-6-3-12(4-7-14)5-8-15(18)19/h3-4,6-7,11,13,16-17H,5,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vikt 281.1627
Procent renhet >95%