Läs mer
Esmolol Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Esmolol Dimer |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H46N2O7/c1-22(2)32-18-26(34)20-39-28-12-6-24(7-13-28)10-16-30(36)33(23(3)4)19-27(35)21-40-29-14-8-25(9-15-29)11-17-31(37)38-5/h6-9,12-15,22-23,26-27,32,34-35H,10-11,16-21H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 558.3305 |