Läs mer
Esmolol hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16498746
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498746 100 mg
16468698 10 mg
16404597 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498746 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1392
MedChemExpress Esmolol hydrochloride is a beta adrenergic receptor blocker.
Esmolol hydrochloride is a beta adrenergic receptor blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esmolol hydrochloride
CAS 81161-17-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H26ClNO4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.36 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (150.68 mM)
LEDER O=C(OC)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 331.83
Formel vikt 331.83
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation