Läs mer
Esmolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Esmolol Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 331.155 |
| Procent renhet | >95% |