missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Esmolol Isopropyl Amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Esmolol Isopropyl Amine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N2O3/c1-13(2)19-11-16(21)12-23-17-8-5-15(6-9-17)7-10-18(22)20-14(3)4/h5-6,8-9,13-14,16,19,21H,7,10-12H2,1-4H3,(H,20,22) |
| Formel vikt | 322.2256 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?