missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Esomeprazole Magnesium Trihydrate, Mikromol™
Beskrivning
Esomeprazole Magnesium Trihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Esomeprazole magnesium trihydrate |
| CAS | 217087-09-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Esomeprazole magnesium trihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg . 3 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Esomeprazole Magnesium Trihydrate, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide] trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;/t2*24-;;;;/m00..../s1 |
| LEDER | O.O.O.[Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)[S@@](=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C |
| IUPAC-namn | magnesium;5-methoxy-2-[(S)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide;trihydrate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?