Läs mer
Esomeprazol natrium, LoGiCal
Produktkod. 30457550
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457550 10 mg
1 options
Produktkod. 30457550 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3373.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Esomeprazole Sodium
CAS 161796-78-7
Analyt- eller komponentnamn Esomeprazole Sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H18 N3 O3 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Esomeprazole sodium salt, (S)-(-)-Omeprazole Sodium, (S)-Omeprazole Sodium Salt, Esomeprazole Sodium
InChI formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-namn natrium; 5-metoxi-2-[(S)-(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 367.4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 367,0967 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.