Läs mer
Esonarimod, MedChemExpress
Produktkod. 16487768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16487768 10 mg -
16487616 100 mg -
16443737 50 mg -
16430238 5 mg 5mg
16401819 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16487768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19440
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esonarimod
Fysisk form Solid
CAS 101973-77-7
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H16O4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym KE-298
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 280.34
Formel vikt 280.34
Procent renhet 99.94%