Läs mer
Velp Scientifica™ ESP Ultraplatt magnetomrörare
Produktkod. 11791174 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11791174 5 l Varje
1 options
Produktkod. 11791174 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F206A0179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.22 SEK
    2281.22 SEK / Paket med 1
    Save 219.00 SEK
    8% Av
I lager
ESP Ultraplatt magnetomrörare med skonsam uppstart säkerställer optimal progression av omrörningshastigheten medan dess moderna, ergonomiska struktur är gjord av material som säkerställer hög motståndskraft mot kemiska reagenser.
Hållbar design:
  • Underhållsfri: innehåller inga rörliga delar
  • Kontrollpanelen är skyddad från vätskespill med avrinningsspår
  • Teknopolymerhölje står emot kemikalier
  • Lång livslängd drift
  • Accepterar upp till 5 liters flaskor
Pålitliga applikationer:
  • Yta idealisk för visualisering av partiklar och färgförändringar
  • Idealisk för mikrotitrering, mikrobiologi och biokemi
  • Mjuk start men når snabbt inställd hastighet
Bekväm att använda:
  • Ergonomisk - mycket låg höjd
  • Hastighetsreglering upp till 1100 rpm
  • Universal nätspänning / frekvensområde
  • Lätt vikt
Specifikationer
Hastighet 1100 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Teknopolymer
Kapacitet 5 l
Visa Analog
Spänning 100 till 240 V
Wattal 5 w
Mått (L x B x H) 230 x 160 x 33 mm
Höjd (metrisk) 33 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 160 mm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 5 W
Frekvens 50/60 Hz
Modell ESP
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 0.9 kg