Läs mer
Esprocarb 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325822
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30325822 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30325822 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA13212000AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esprocarb
CAS 85785-20-2
Analyt- eller komponentnamn Esprocarb
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H23 N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C15H23NOS/c1-5-16(13(4)12(2)3)15(17)18-11-14-9-7-6-8-10-14/h6-10,12-13H,5,11H2,1-4H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCN(C(C)C(C)C)C(=O)SCc1ccccc1
IUPAC-namn S-benzyl N-ethyl-N-(3-methylbutan-2-yl)carbamothioate
Lösningsmedel eller matris Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 265.41
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 265.15 g/mol