Läs mer
uvex ESS Hypervision CA FBL Antifog
Produktkod. 31751171 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsmaterial:
Polykarbonat
Produktkod. Linsmaterial
31751171 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 31751171 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9321655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.39 SEK
    120.93 SEK / Paket med 1
    Save 6.46 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Utformad för att återställa synligheten och förlänga hållbarheten för skyddsglasögon genom hållbar ersättning.
  • Agera hållbart genom att använda våra ersättningslinser för att förlänga livslängden på dina skyddsglasögon. Repig lins? Inga problem – byt bara linsen och fortsätt använda samma skyddsglasögon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig, Stötresistent, Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Ersättningsobjektiv
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat