Läs mer
Gibco™ Essential 6™ Medium
Produktkod. 15148645 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15148645 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15148645 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1516401
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Essential 6 Medium är ett matarfritt och xenofritt medium som stödjer omprogrammering av somatiska celler och spontan eller riktad differentiering av humana pluripotenta stamceller (PSC).
Essential 6 Medium är ett matarfritt och xenofritt medium som stödjer omprogrammering av somatiska celler och spontan eller riktad differentiering av humana pluripotenta stamceller (PSC). Med endast sex väsentliga komponenter Essential 6 hjälper Medium till att minimera variation och kan användas som bas för specialanpassade medier för PSC:s kultur. Formuleringen baseras på ett medium som ursprungligen utvecklades av Guokai Chen med flera. al. (1) i James Thomson laboratorium och publicerad som 'E6'. För att slutföra ditt arbetsflöde med ett motsvarande PSC-kulturmedium med reducerad variation utvecklat av samma laboratorium, använd Essential 8 Medium.
Essential 6 Medelmöjligheter:
  • Differentiering—innehåller inte bFGF, som hämmar differentiering
  • Omprogrammering—innehåller inte TGFβ, vilket har en negativ effekt på omprogrammeringseffektiviteten
  • Flexibilitet—ger ett flexibelt format där nivåerna av TGFβ och bFGF kan justeras och ytterligare komponenter kan läggas till för att passa en given applikation
Differentiering
Till skillnad från andra medier som används i PSC-kulturen Essential 6 innehåller Medium inte bFGF eller TGF. β Som sådan Essential 6 kan Medium stödja bildandet av embryoida kroppar. Den har också använts som bas för riktad differentiering av olika celltyper i endodermala, mesodermala och ektodermala linjer (2), inklusive motorneuroner (3).
Omprogrammering
Essential 6 Medium möjliggör definierad och matarfri omprogrammering när den används med bFGF. Formuleringen stödjer somatisk cellomprogrammering med olika metoder, inklusive episomala vektorer (4) och CytoTune (Sendai-virus), och är optimerad för att säkerställa maximal cellhälsa och pluripotens med minimal variation.
Flexibilitet
Essential 6 Medium är xenofritt och innehåller endast de nödvändiga komponenterna som behövs för stamcellskultur, minus bFGF och TGF. β Detta ger ett basalt medium som maximerar cellhälsa och pluripotens samtidigt som nivåerna av TGFβ och bFGF kan justeras och ytterligare komponenter kan läggas till för att passa en given applikation.
Kommersialiserat i samarbete med Cellular Dynamics International.
Referenser
  1. Chen G, Gulbranson DR, Hou Z, Bolin JM, Ruotti V, Probasco MD, Smuga-Otto K, Howden SE, Diol NR, Propson NE, Wagner R, Lee GO, Antosiewicz-Bourget J, Teng JM, Thomson JA. Kemiskt definierade villkor för human iPSC-härledning och odling. Nat-metoder. 2011 8(5):424-9.
  2. Lippmann ES, Estevez-Silva MC, Ashton RS. Definierad human pluripotent stamcellskultur möjliggör mycket effektiv neuroepitelhärledning utan småmolekylära inhibitorer. Stamceller. 2014 32(4):1032-42.
  3. Lippmann ES, Williams CE, Ruhl DA, Estevez-Silva MC, Chapman ER, Coon JJ, Ashton RS. Deterministisk HOX-mönster i humant pluripotent stamcellshärledd neuroektoderm. Stamcellsrapporter. 2015 4(4):632-44.
  4. Yu J, Hu K, Smuga-Otto K, Tian S, Stewart R, Slukvin II, Thomson JA. Humaninducerade pluripotenta stamceller fria från vektor- och transgensekvenser. Vetenskap. 2009 324(5928):797-801.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC)
Celltyp Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC)
Klassificering Xeno-fri
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsmedia
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Tillverkningskvalitet cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485
Produktlinje Essential 6
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Art Människa
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 till 8°C och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Adherent cellkultur, Matarfri stamcellskultur (Människa, iPS - inducerad pluripotent stam, embryonal), Stamcell (Människa, iPS - Inducerad pluripotent stam, embryonal)