Beskrivning
De Essential 8™ Adaptation Kit innehåller Essential 8™ Medium och rekombinant humant Laminin 521 (rhLaminin-521) för optimal överlevnad under övergång från foderberoende till foderfri kultur. rhLaminin-521 har visat sig främja cellulär överlevnad under stressiga förhållanden i frånvaro av små molekylhämmare. Dessutom har rhLaminin-521 visat sig stödja PSC-tillväxt för >20 passager utan några tecken på karyotypa abnormiteter och att bibehålla förmågan hos PSC: er att differentiera till alla tre könslinjelinjer. rhLaminin-521 kan också köpas separat.
De Essential 8 Adaptation Kit är:
Robusta –övergångsceller mellan foderberoende och foderfria odlingssystem med minimal ansträngning
Fysiologiskt relevanta –expandera celler med minimal differentiering
Skalbar –passage stamcellslinjer som enstaka celler utan inverkan på genetisk stabilitet
Problemfri övergång
När den används med Essential 8 Medium, rhLaminin-521 ger en robust odlingsmatris som stöder pluripotent stamcellvidhäftning och expansion under övergången från matarberoende odlingssystem.
Säker expansion
rhLaminin-521 uttrycks i blastocyster och ger därför en miljö som efterliknar den mänskliga stamcellsnisch.
Enkel uppskalning
rhLaminin-521 främjar stabil pluripotent stamcellsupprätthållande som enstaka celler i frånvaro av ROCK-hämmare.
De Essential 8 Adaptation Kit är:
Problemfri övergång
När den används med Essential 8 Medium, rhLaminin-521 ger en robust odlingsmatris som stöder pluripotent stamcellvidhäftning och expansion under övergången från matarberoende odlingssystem.
Säker expansion
rhLaminin-521 uttrycks i blastocyster och ger därför en miljö som efterliknar den mänskliga stamcellsnisch.
Enkel uppskalning
rhLaminin-521 främjar stabil pluripotent stamcellsupprätthållande som enstaka celler i frånvaro av ROCK-hämmare.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Pluripotenta stamceller |
| Klassificering | Xeno-fri |
| Produkttyp | Anpassningssats för stamceller |
| Produktlinje | Essential 8 |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Supplement och matris - torris, Basal - ambient |
| Innehåll och lagring | •100μ g rhLaminin-521, förvara vid -10 till -30 °C, skydda mot ljus • 500 ml basalt medium, förvara vid 2-8 °C, skydda mot ljus • 10 mL tillskott, förvara vid -5 till -20 °C, skydda mot ljus |