Beskrivning
Essential 8™ Medium är ett xenofritt och matarfritt medium speciellt framtaget för tillväxt och expansion av mänskliga pluripotenta stamceller (PSC). Ursprungligen utvecklad av Guokai Chen et al. i James laboratorium Thomson (publicerad som 'E8') och validerad av Cellular Dynamics International , Essential 8™ Medium har testats omfattande och visat sig bibehålla pluripotens i flera iPSC-linjer. Dessutom, Essential 8™ Medium har använts för att skala upp produktionen av iPSCs och visat sig stödja iPSC-tillväxt för >50 passager utan några tecken på karyotypa abnormiteter, tillsammans med bibehålla förmågan hos iPSCs att differentiera till alla tre könslinjelinjer.
Funktioner av Essential 8™ Medium inkluderar:
Konsekvent —minskad variation jämfört med befintliga matarfria odlingsmedier
Robusta —pålitliga och robusta kulturer med ett xenofritt, cGMP, 8-komponents medium
Kostnadseffektiv —ekonomisk och skalbar PSC-kultur jämfört med andra matarfria media.
Reducerad variation
Essential 8™ Medium är xenofritt och innehåller endast de 8 väsentliga komponenterna som behövs för stamcellsodling. Till skillnad från andra medier som innehåller över 20 mycket varierande ingredienser, Essential 8™ Medium produceras under cGMP och har en optimerad formulering och tillväxtfaktornivåer för att säkerställa maximal cellhälsa, pluripotens och tillväxt, med minimal variation.
Pålitliga och robusta kulturer
Essential 8™ Medium har visat sig stödja pluripotent stamcellstillväxt och ge kulturer överlägsen morfologi och tillväxtkinetik jämfört med andra matarsystem.
Kostnadseffektiv
Essential 8™ Medium tillhandahålls i ett bekvämt tvåkomponents kit (500 ml basalt medium& 10 ml tillskott), och när det används tillsammans med vitronektin (VTN-N) , ger ett kostnadseffektivt, definierat system för matningsfri odling av mänskliga pluripotenta stamceller (PSC).
Essential 8™ Medium kommersialiseras i samarbete med Cellular Dynamics International .
Funktioner av Essential 8™ Medium inkluderar:
Reducerad variation
Essential 8™ Medium är xenofritt och innehåller endast de 8 väsentliga komponenterna som behövs för stamcellsodling. Till skillnad från andra medier som innehåller över 20 mycket varierande ingredienser, Essential 8™ Medium produceras under cGMP och har en optimerad formulering och tillväxtfaktornivåer för att säkerställa maximal cellhälsa, pluripotens och tillväxt, med minimal variation.
Pålitliga och robusta kulturer
Essential 8™ Medium har visat sig stödja pluripotent stamcellstillväxt och ge kulturer överlägsen morfologi och tillväxtkinetik jämfört med andra matarsystem.
Kostnadseffektiv
Essential 8™ Medium tillhandahålls i ett bekvämt tvåkomponents kit (500 ml basalt medium& 10 ml tillskott), och när det används tillsammans med vitronektin (VTN-N) , ger ett kostnadseffektivt, definierat system för matningsfri odling av mänskliga pluripotenta stamceller (PSC).
Essential 8™ Medium kommersialiseras i samarbete med Cellular Dynamics International .
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) |
| Celltyp | Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) |
| Klassificering | Xeno-fri |
| Koncentration | Essential 8 Basalmedium (1X), Essential 8 Tillskott (50X) |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Stamcellsmedia |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione