Läs mer
Scotch-Brite™ Essential Microfiber Wipes 2012
Beskrivning
- Eliminerar behovet av rengöringsmedel i många fall
- Kan tvättas i maskin upp till 200 gånger i 95 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkar |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Bredd (metrisk) | 360 mm |
| Material | Mikrofiber |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mått (L x B) | 360 x 360 mm |
| För användning med (applikation) | Rengöring av vanliga ytor |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Skötselråd | Maskintvättbar |