Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials digital motpenna
Produktkod. 12038918 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
12038918 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 12038918 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 2061030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 SEK
    221.44 SEK / Paket med 1
    Save 90.56 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Counter Pen är en kombination av markör och digital disk, designad för labbet och anläggningen. Använd den för att räkna celltillväxt, inventeringsdelar och samla in mottagna prover. Räknaren piper varje gång en markering görs. LCD visar samtidigt totalt och kan återställas med en knapptryckning.
  • Pipar automatiskt varje gång en beröring görs
  • Öst för att läsa LCD-skärmar upp till 99 999
Specifikationer
Visningstyp LCD-skärm
Beskrivning Digital diskpenna
Material Slitstark ABS-plast
Diameter (metrisk) 1.5 cm
Längd (metrisk) 15.2 cm
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28.35 g
För användning med (applikation) Mikrobiologi, cellräkning, talräkning, räkning av lagerdelar
Inkluderar Lock