Läs mer
Estetrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estetrol |
| CAS | 15183-37-6 |
| Molekylformel | C18 H24 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O4/c1-18-7-6-12-11-5-3-10(19)8-9(11)2-4-13(12)14(18)15(20)16(21)17(18)22/h3,5,8,12-17,19-22H,2,4,6-7H2,1H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,15R,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,15,16,17-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.38 |
| Formel vikt | 304.1675 |