Läs mer
Estr-4-en-17-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estr-4-en-17-one |
| CAS | 3646-28-4 |
| Molekylformel | C18H26O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Estrenone, Allylestrenol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O/c1-18-11-10-14-13-5-3-2-4-12(13)6-7-15(14)16(18)8-9-17(18)19/h4,13-16H,2-3,5-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@]4([H])C(CC3)=CCCC4 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S)-13-methyl-1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-tetradecahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.4 |
| Formel vikt | 258.2 |