Läs mer
Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol (17-epi-Estriol), Mikromol™
Beskrivning
Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol (17-epi-Estriol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol (17-epi-Estriol) |
| CAS | 1228-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol (17-epi-Estriol) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H24 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol, Estriol Imp. E (EP), 17-epi-Estriol, 17-Epiestriol, NSC 84051, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16alpha,17alpha)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol (7CI,8CI), (16alpha,17alpha)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16alpha,17alpha-Estriol, 16alpha-Hydroxy-17alpha-estradiol, 17alpha-Estriol, Estriol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,16R,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol |
| Visa mer |