Läs mer
(-)-Estra-4,9-diene-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estra-4,9-diene-3,17-dione |
| CAS | 5173-46-6 |
| Molekylformel | C18 H22 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Estra-4,9-diene-3,17-dione, 19-Norandrosta-4,9-diene-3,17-dione, Trena, Dienedione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,15-16H,2-9H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8S,13S,14S)-13-methyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.37 |
| Formel vikt | 270.162 |