Läs mer
Estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dione 3-Etylenketal, TRC
Produktkod. 30370863
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30370863 50 mg
1 options
Produktkod. 30370863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE66860050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
CAS 5571-36-8
Molekylformel C20 H26 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(ethylene acetal) (7CI,8CI), Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane], estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione deriv., 3,3-(Ethylenedioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-one, Spiro[1,3-dioxolan-2,3'-estra-5'(10'),9'(11')-dien]-17'-one, Dienogest Imp. L (EP)
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-19-8-6-15-14-7-9-20(22-10-11-23-20)12-13(14)2-3-16(15)17(19)4-5-18(19)21/h6,16-17H,2-5,7-12H2,1H3/t16-,17+,19+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (8S,13S,14S)-13-metylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,2'-1,3-dioxolane]-17-ett
Molekylvikt (g/mol) 314.42
Formel vikt 314.1882