Läs mer
Estradiol-13C2 17-Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estradiol-13C2 17-Benzoate |
| CAS | 82938-04-3 |
| Molekylformel | C2313C2H28O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-13C2 (17beta)-17-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17beta-diol-13C2 17-Benzoate, ZYC 30-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(26)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)28-24(27)16-5-3-2-4-6-16/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1/i15+1,18+1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.47 |
| Formel vikt | 378.2106 |