Läs mer
β-Estradiol 17-acetate, MedChemExpress
Produktkod. 16438426
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438426 100 mg
1 options
Produktkod. 16438426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0708
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
MedChemExpress β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
β-Estradiol 17-acetate is a metabolite of estradiol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Estradiol 17-acetate
CAS 1743-60-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-acetate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (318.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]1([C@H]2OC(C)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molekylvikt (g/mol) 314.42
Formel vikt 314.42
Procent renhet 95.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder