Läs mer
Estradiol 17-Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Estradiol 17-Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-beta-Estradiol 17-acetate |
| CAS | 1743-60-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17-beta-Estradiol 17-acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, 17-acetate, Estradiol, 17-acetate (6CI,7CI,8CI), 17β-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-3-ol, 17β-Acetylestradiol, 17β-Estradiol 17-acetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-acetate, Estradiol 17-monoacetate, β-Estradiol 17-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Visa mer |