Läs mer
Estradiol 17-Isovalerat, TRC
Produktkod. 30374521
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374521 25 mg
30371026 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30374521 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE88806025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869627-83-8
Molekylformel C23H32O3
Molekylvikt (g/mol) 356.51
Synonym (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-(3-Methylbutanoate)
LEDER CC(C)CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estradiol 17-Isovalerate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32O3/c1-14(2)12-22(25)26-21-9-8-20-19-6-4-15-13-16(24)5-7-17(15)18(19)10-11-23(20,21)3/h5,7,13-14,18-21,24H,4,6,8-12H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1
Formel vikt 356.2351