Läs mer
Estradiol 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estradiol 17-Propionate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20(23)24-19-9-8-18-17-6-4-13-12-14(22)5-7-15(13)16(17)10-11-21(18,19)2/h5,7,12,16-19,22H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 328.2038 |