missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Estradiol 17-Valerate-d9, TRC

Produktkod. 30370373
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370373 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30370373 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE88886210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Estradiol 17-Valerate-d9
CAS 1316648-98-2
Molekylformel C23H23D9O3
Kvantitet 10 mg
Synonym (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 17-Pentanoate-d9, Estradiol Valerate-d9, 3-Hydroxy-17β-(valeroyl-d9)oxyestra-1,3,5(10)-triene, Atladiol-d9, Climaval-d9, Deladiol, -d9 Delestrogen-d9, Delestrogen 4x-d9, Estradiol 17β-Valerate-d9, Estradiol Valerianate-d9, Estraval-d9, Femogex-d9, Gynokadin-d9, NSC 17590-d9, Neofollin-d9, Nuvelle-d9, Progynova-d9, Valergen-d9
InChI formel InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1/i1D3,3D2,4D2,5D2
LEDER OC1=CC(CC[C@@]([H])([C@@]23[H])[C@]4([H])CC[C@@]2([C@@H](OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CC3)C)=C4C=C1
Molekylvikt (g/mol) 365.55
Formel vikt 365.2916
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.