Läs mer
Estradiol 17-Valerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-beta-Estradiol-17-Valerate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 356.2351 |