Läs mer
β-Östradiol-3-bensoat, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11405991 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405991 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11405991 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219041105
Används i en studie av allmän steroidmetabolism och clearing, som grund för screening av anabola steroider hos idrottare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Estradiol-3-Benzoate
CAS 50-50-0
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.7%
Molekylformel C25H28O3
MDL-nummer MFCD00003692
Kvantitet 5 g
Synonym estradiol benzoate, estradiol monobenzoate, benzhormovarine, benzoestrofol, benovocylin, benzofoline, follidrin, ovasterol-b, benzo-gynoestryl, primogyn b
InChI-nyckel UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5
IUPAC-namn [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxi-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-yl]bensoat
Molekylvikt (g/mol) 376.496
PubChem CID 222757
ChEBI CHEBI:77006
Formel vikt 376.5
Fysisk form Pulver