Läs mer
Estradiol 3-metyleter, Mikromol™
Produktkod. 30051166
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051166 100 mg
30050838 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051166 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0123.15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Estradiol 3-metyleter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estradiol 3-Methyl Ether
CAS 1035-77-4
Analyt- eller komponentnamn Estradiol 3-Methyl Ether
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H26 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 3-methoxy-, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-methoxy- (6CI,8CI), (17β)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-ol, 17β-Estradiol 3-methyl ether, 17β-Hydroxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-13β-methyl-1,3,5(10)-gonatrien-17β-ol, 3-Methoxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-17β-ol, 3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 3-Methoxyestradiol, 3-Methoxyoestra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, 3-O-Methylestradiol, Estradiol 3-methyl ether, NSC 58851
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-18,20H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
LEDER COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-ol
Molekylvikt (g/mol) 286.41
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 286,1933 g/mol