missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Östradiol 3-sulfat 17Beta-glukuronid dikaliumsalt, TRC

Produktkod. 30369487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30369487 1 mg -
30384442 2.5 mg 2.5mg
30384823 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30369487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8888301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 10392-35-5
Molekylformel C24 H30 O11 S . 2 K
Molekylvikt (g/mol) 604.75
Synonym Estradiol 3-Sulfate 17-B-Glucuronide Dipotassium Salt
IUPAC-namn dikalium; (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-3-sulfonatooxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-yl]oxan-2-karboxylat
LEDER [K+].[K+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Estradiol 3-sulfate 17beta-Glucuronide dipotassium salt
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32O11S.2K/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(35-36(30,31)32)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)33-23-20(27)18(25)19(26)21(34-23)22(28)29;;/h3,5,10,14-21,23,25-27H,2,4,6-9H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;;/m1../s1
Formel vikt 604.0783
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.